主要文件
1.15131
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
别名:
合成硅酸钙水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
离子交换剂 Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
质量水平
表单
resin
技术
HPLC: suitable
LPLC: suitable
基质
PS-DVB
基质活性基团
SCX
粒径
300-1100 μm
堆积密度
850 kg/m3
分离技术
cation exchange
储存温度
no temp limit
分析说明
外观:黄褐色湿球
总容量(湿品): ≥ 1.8 mol/l
粒度(0,3-1,1 mm): ≥ 90
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3