主要文件
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA-96游离碱, free base
描述
weakly basic
形狀
beads
參數
100 °C max. temp.
濕度
57-63%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroporous)
基質活性組
polyamine functional group
粒徑
20-27 mesh
550-750 μm
工作pH值
0-7
容量
1.25 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
弱碱性阴离子交换树脂,用于去离子化,铬酸盐回收,甲醛脱酸,硝酸铵的去除和回收。不符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)