主要文件
1.14681
Supelco
COD溶液B
for measuring range 4.0 - 40.0 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
SE.11
质量水平
表单
liquid
分析物功能类别
chemical oxygen demand (COD)
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.83 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
一般描述
该Spectroquant COD溶液B与Spectroquant溶液A,114538结合使用。有关更多信息,请参阅测试说明。
为了更安全、更轻松地测定 COD,我们建议使用 Spectroquant 化学需氧量测试预装试剂,所有试剂都已按给定的体积和比例在特定测量范围内预先加入了试剂中。
分析说明
吸光度(446 nm):0.510 - 0.570
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3