主要文件
1.14538
Supelco
COD溶液A
for measuring range 4.0 - 40.0; 10 - 150 and 100 - 1500 mg/l; 0.30 ml per determination Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
SE.11
质量水平
表单
liquid
分析物功能类别
chemical oxygen demand (COD)
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
一般描述
该 Spectroquant COD 溶液 A 与一种可用的 Spectroquant 溶液 B 结合使用。根据这些溶液的比例,可以涵盖 COD 的不同测量范围。有关更多信息,请参阅测试说明。
为了更安全、更轻松地测定 COD,我们建议使用 Spectroquant 化学需氧量测试预装试剂,所有试剂都已按给定的体积和比例在特定测量范围内预先加入了试剂中。
分析说明
含量(HgSO₄):15.0 - 16.0 %
含量(H₂SO₄):14.0 - 14.9 %
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
对于美国客户:产品含汞,切勿丢弃于普通垃圾中,请根据当地、州或联邦法规进行处理。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
靶器官
Kidney
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3