产品名称
COD测试预装试剂, photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
分析物功能类别
chemical oxygen demand (COD)
测量范围
25-1500 mg/L (COD)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
储存温度
15-25°C
一般描述
该方法对应于 DIN ISO 15705,并类似EPA 410.4、 APHA 5220 D和 ASTM D1252-06 B。
化学需氧量(COD)是有机物质氧化时耗氧量的衡量指标,它明确指示了水源质量,无疑是(废)水分析的最重要参数之一。我们的Spectroquant® COD测试可让用户准确定量样品的COD水平。
用户可从我们广泛的Spectroquant® COD测试产品系列中选择符合自身要求的测量范围。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
靶器官
Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
分析方法 废水中COD的测定 - 消化20分钟后铬酸盐消耗量的光度测定。