质量水平
分析物功能类别
chemical oxygen demand (COD)
技术
photometry: suitable
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
一般描述
测量范围为500 - 10000 mg/l;每次测定Spectroquant®
该Spectroquant® COD溶液B与Spectroquant溶液A,114679结合使用。有关更多信息,请参阅测试说明。
为了更安全、更轻松地测定COD,我们建议使用 Spectroquant COD测试预装试剂,所有试剂都已按给定的体积和比例在特定测量范围内预先加入了试剂中。
为了更安全、更轻松地测定COD,我们建议使用 Spectroquant COD测试预装试剂,所有试剂都已按给定的体积和比例在特定测量范围内预先加入了试剂中。
分析说明
应用测试符合
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Cardio-vascular system
WGK
WGK 3