主要文件
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA402 氯化物形式, chloride form
描述
strongly basic
形狀
beads
參數
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
濕度
49-60%
技術
LPLC: suitable
損耗
~55% loss on drying, 110 °C
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
quaternary ammonium functional group
粒徑
20-25 mesh
600-750 μm
工作pH值
0-14
容量
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
强碱性(I 型)阴离子交换树脂,用于水质调节与去除弱酸性污染物。在化学性质上与 Amberlite IRA400 相同,但交联度更低,因此在分离大分子有机物时扩散速度更快。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)