等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
0.2 (20 °C in H2O)
密度
1.024 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Al(铝):20 mg/l
As(砷):20 mg/l
B(硼):2 mg/l
Ba(钡):2 mg/l
Be(铍):1 mg/l
Ca(钙):10 mg/l
Cd(镉):2 mg/l
Cr(铬):2 mg/l
Cu(铜):2 mg/l
Fe(铁):2 mg/l
Hg(汞):5 mg/l
K(钾):100 mg/l
Li(锂):2 mg/l
Mg(镁):1 mg/l
Mn(锰):1 mg/l
Na(钠):20 mg/l
Ni(镍):5 mg/l
P(磷):10 mg/l
Pb(铅):20 mg/l
Sc(钪):1 mg/l
Se(硒):20 mg/l
Sr(锶):1 mg/l
Te(碲):20 mg/l
Ti(钛):2 mg/l
y(钇):1 mg/l
Zn(锌):2 mg/l
As(砷):20 mg/l
B(硼):2 mg/l
Ba(钡):2 mg/l
Be(铍):1 mg/l
Ca(钙):10 mg/l
Cd(镉):2 mg/l
Cr(铬):2 mg/l
Cu(铜):2 mg/l
Fe(铁):2 mg/l
Hg(汞):5 mg/l
K(钾):100 mg/l
Li(锂):2 mg/l
Mg(镁):1 mg/l
Mn(锰):1 mg/l
Na(钠):20 mg/l
Ni(镍):5 mg/l
P(磷):10 mg/l
Pb(铅):20 mg/l
Sc(钪):1 mg/l
Se(硒):20 mg/l
Sr(锶):1 mg/l
Te(碲):20 mg/l
Ti(钛):2 mg/l
y(钇):1 mg/l
Zn(锌):2 mg/l
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1