Key Documents
1.09487
Supelco
ICP多元素标准溶液XVI
(21 elements in diluted nitric acid) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn Certipur®
别名:
Nota 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
1 (20 °C in H2O)
密度
1.031 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
As(砷):100 mg/l
Be(铍):100 mg/l
Ca(钙):100 mg/l
Cd(镉):100 mg/l
Co(钴):100 mg/l
Cr(铬):100 mg/l
Cu(铜):100 mg/l
Fe(铁):100 mg/l
Li(锂):100 mg/l
Mg(镁):100 mg/l
Mn(锰):100 mg/l
Mo(钼):100 mg/l
Ni(镍):100 mg/l
Pb(铅):100 mg/l
Sb(锑):100 mg/l
Se(硒):100 mg/l
Sr(锶):100 mg/l
Ti(钛):100 mg/l
Tl(铊):100 mg/l
V(钒):100 mg/l
Zn(锌):100 mg/l
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3