Key Documents
1.09491
Supelco
ICP multi-element standard solution XI
for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) Certipur®
别名:
Nota 1 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
密度
1.045 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Cd (cadmium): 10 mg/l
Cr (chromium): 900 mg/l
Cu (Copper): 800 mg/l
Hg (Mercury): 8 mg/l
Ni (Nickel): 200 mg/l
Pb (lead): 900 mg/l
Zn (Zinc): 2500 mg/l
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3