agency
according to FDA-BAM
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® plus
儲存條件
protect from light (Keep tightly closed and dry)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
beige
pH值
7.0-7.4 (25 °C, 52.1 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
52.1 g/L
應用
cosmetics
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
一般說明
GranuCult® plus Letheen琼脂培养基用于对去垢剂预处理的环境表面进行微生物采样。它是一种含有卵磷脂和Tween® 80的高营养培养基,用于中和消毒剂中所含的季铵化合物。牛肉膏和蛋白胨提供氮、碳、硫和其它必需的生长因子。葡萄糖是能量来源,琼脂是固化剂。该培养基是AOAC 配方的改良形式。
應用
GranuCult plus Letheen 琼脂用于中和季铵化合物,可对经过消毒剂预处理的环境表面进行取样。
特點和優勢
- GranuCult®提供优质颗粒培养基。
- 由于减少了与细尘和有毒物质吸入相关的风险,因此实现更安全的工作环境,同时也更具有可持续性。
- 优异的润湿性、溶解性和自由流动性
- 操作方便,即使在温暖或潮湿的条件下,也几乎不会发生组分分离和结块。
- 批次间可重复性高
- 保质期延长至五年
- 大量测试菌株,超出所有监管要要求
- 造粒技术允许包含许多补充剂,无需单独添加这些成分
分析報告
外观(澄清度):浑浊
外观(颜色):黄褐色
pH值(25 °C):7.0-7.4
生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):良好至非常好
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):良好至非常好
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):良好至非常好
生长(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):良好至非常好
生长(表皮葡萄球菌ATCC 12228(WDCM 00036)):良好至非常好
生长(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):良好至非常好
孵育:24 - 48 hrs.;35 °C;需氧。
外观(颜色):黄褐色
pH值(25 °C):7.0-7.4
生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):良好至非常好
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):良好至非常好
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):良好至非常好
生长(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):良好至非常好
生长(表皮葡萄球菌ATCC 12228(WDCM 00036)):良好至非常好
生长(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):良好至非常好
孵育:24 - 48 hrs.;35 °C;需氧。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3