文件
1.07661
Millipore
GranuCult®乳糖肉汤
FDA (BAM), for Salmonella spp., For the performance and confirmation of the presumptive test to detect coliform
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
EP
USP
品質等級
法律遵循
FDA (BAM)
形狀
medium granules (dehydrated (DCM))
製造商/商標名
GranuCult®
技術
microbiological culture: suitable
pH值
6.7-7.1 (25 °C, 13 g/L in H2O)
體積密度
650 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
一般說明
乳糖肉汤是一种不含抑制剂的颗粒状培养基,用于大肠菌群(尤其是大肠埃希菌)和沙门氏菌富集的推定检测。该颗粒可确保在水中快速均匀地溶解,还可以防止培养基结块和吸入空气中的粉末。乳糖的利用表现为产生胀气。释放的胀气收集在 Durham试管中。存在于培养基中的蛋白胨为生物体提供含氮和碳化合物,长链氨基酸和其他必需营养素。乳糖是大肠菌群的可发酵碳水化合物。
應用
建议将乳糖肉汤用于检测食品、水、乳制品和药品中大肠菌群的推定试验的性能和确认。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3