主要文件
1.10405
Millipore
GranuCult® plus Letheen-Broth Base modified
FDA-BAM, suitable for microbiology
别名:
Letheen肉汤, 改良Letheen肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
FDA-BAM
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® plus
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
37.8 g/L
應用
cosmetics
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
一般說明
GranuCult® plus Letheen-Broth Base modified是一种含卵磷脂和吐温® 80的独特高营养性培养基,用于中和季铵化合物。牛肉膏和蛋白胨提供氮、碳、硫和其它必需的生长因子。 葡萄糖是能量的来源。这些培养基是AOAC 配方的改良形式。Letheen肉汤基础培养基用于测定季铵化合物的酚系数。
應用
GranuCult® plus Letheen-Broth Base modified是一种独特的配方,用于测定季铵化合物的细菌活性。
特點和優勢
  • GranuCult® 提供优良的颗粒培养基
  • 安全并且具有可持续性,因为与细粉尘和有毒物质吸入相关风险减少,从而导致更安全的工作环境
  • 良好的可湿性、可溶性和自由流动特性
  • 方便,即便在温暖或潮湿的环境下成分分离和结块都极少
  • 高批次间可重复性
  • 货架期延长至五年
  • 测试菌株数量多,超过所有法规要求
  • 造粒技术让我们可以添加许多添加剂,无需单独添加
分析報告
外观(澄清度):浑浊
外观(颜色):棕色
pH值(25 °C):7.0-7.4
参考培养基上的接种物(粪肠球菌 ATCC 29212(WDCM 00087)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌 ATCC 25923(WDCM 00034)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(表皮葡萄球菌 ATCC 12228(WDCM 00036)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)): ≤ 100
生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):良好至非常好
生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):良好至非常好
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):良好至非常好
生长(金黄色葡萄球菌ATCC 25923(WDCM 00034)):良好至非常好
生长(表皮葡萄球菌ATCC 12228(WDCM 00036)):良好至非常好
生长(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):良好至非常好
孵育:24 - 48 hrs.;35 °C;需氧。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3