文件
8.22187
Sigma-Aldrich
吐温80(TWEEN® 80)
for synthesis
别名:
POE (20)山梨糖醇酐单油酸酯, 聚乙二醇山梨醇酐单油酸酯, 聚山梨酯 80, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
500-019-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1.33 hPa
品質等級
形狀
liquid
效力
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
運動黏度
300-500 cSt(25 °C)
bp
>100 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point >149 °C
密度
1.07 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI 密鑰
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Tween® 80 分析级CAS 9005-65-6,pH 5 - 7(50 g/l,H₂O,20 °C)。
分析報告
密度(d 20 °C/4 °C):1.060 - 1.090
皂化值:45-55
羟值:65 - 80
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup