主要文件
1.09984
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
别名:
Sulfuric acid solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
NACRES:
NA.21
产品名称
硫酸 溶液, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
等级
reagent
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.05 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
1 (20 °C in H2O)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
Replaces: SX1243J
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1