产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
10.0 (20 °C in H2O)
沸点
110 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
硼酸/氯化钾/氢氧化钠缓冲溶液采用优质试剂和高纯度的溶解用水,通过重量法制备而成。它在DIN EN ISO/IEC 17025认证质控(QC)实验室中生产、校准和认证。使用复合玻璃电极,采用5点校准法,以符合DIN 19266的认证基准物质为基准根据DIN 19268在20°C下pH 值分析为10.00 。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
该缓冲液可在各种分析程序中用于校准、定量和监测pH测量仪。
特点和优势
- 密封瓶装的即用型溶液,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
- 3年保质期有助于长期使用
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 已实行符合ISO指南35的全面的稳定性研究
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
- 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg