文件
1.09409
Supelco
缓冲溶液
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
别名:
Buffer solution pH 10.00 (25°C)(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161705
NACRES:
NA.25
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
10.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.0044 g/cm3 at 25 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
缓冲溶液采用硼酸、氯化钾、氢氧化钠和高纯水,通过重量法制备而成。其pH值根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用复合玻璃电极,参照DIN 19266认证一级参考标准品测定为10.00.
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
该缓冲液可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序,并作为检测其他缓冲液的对照。
特點和優勢
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
  • 密封瓶装的即用型溶液,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
  • 3年保质期有助于长期使用
  • 随附详细和分析证书(CoA),便于有效审计
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects