产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C in H2O)
沸点
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
该缓冲液(磷酸氢二钠/磷酸二氢钾)采用优质盐和高纯度的溶解用水,通过重量法制备而成。它已经过ISO/IEC 17025和ISO 17034认可校准实验室的质控和验证。其pH值在20°C 为7.00,根据DIN 19268要求,采用5点校准法,使用玻璃复合电极,以符合DIN 19266的参考缓冲溶液进行验证。
请浏览ISO证书和现场质量自评以查看当前鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书 以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
请浏览ISO证书和现场质量自评以查看当前鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书 以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
磷酸氢二钠/磷酸二氢钾缓冲液可用于pH测量仪的校准、验证和监测分析程序。
特点和优势
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
- 密封瓶装的即用型溶液,创新的Titripac® 包装减少废弃物,带来积极的环境影响
- 3年保质期有助于长期使用
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg