Key Documents
1.08689
Millipore
D(+)-Xylose
for biochemistry
别名:
D(+)-Xylose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O5
CAS号:
分子量:
150.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-400-7
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
pH值
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
146-152 °C
溶解度
550 g/L
密度
1.53 g/cm3 at 20 °C
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
InChI 密鑰
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 % water + 0,2ml ammonia): +18.5 - +20.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1