產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D +20.0±1°, 10 hr, c = 10% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.2% (as SO4)
損耗
≤0.2% loss on drying, 110 °C
顏色
white
pH值
4.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
154-158 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES 字串
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI 密鑰
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
其他說明
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1