文件
1.08487
Supelco
尿素
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
别名:
尿素,羰基二酰胺,二氨基甲酮,羰基二胺, 碳酰二胺, 碳酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CONH2
CAS号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-315-5
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
形狀
solid
效力
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
技術
titration: suitable
pH值
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
720‑760 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
聯結
替代:UX0065-1
分析報告
含量测定(ex N):99.0 - 100.5 %
含量测定(ex N,以干燥物质计):99.0 - 101.5 %
纯度(DSC(差示扫描量热法)): ≥ 99.5%
鉴别(IR光谱):通过测试
溶液外观(10 %;Wasser;颜色):无色
溶液外观(10 %;Wasser;澄清度):澄清
水中不溶物: ≤ 0.003 %
酸度,碱度: ≤ 0.0005 meq/g
熔点(DSC):132 - 135 °C
NH₄(铵): ≤ 0.0500 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0004 %
双缩脲: ≤ 0.05 %
硫酸灰分(600 °C): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
Pb(铅): ≤ 0.0002 %
干燥失重(105 °C): ≤ 1.0 %
符合 ACS,Reag.Ph Eur
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
查看所有结果