108161
1.08161
别名:
根据欧洲药典进行杂散光测试的亚硝酸钠溶液
1 of 10
Supelco
1.08166
UV-VIS标准品6:氧化钬溶液
1.08163
UV-VIS标准品3:碘化钠溶液
Sigma-Aldrich
914
亚硝酸钠 溶液
1.08160
UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution
1.06549
亚硝酸钠
1.14693
PhotoCheck
1.19302
验证标准
1.25041
Nitrite Standard Solution
67276
亚硝酸标准液,用于离子色谱分析
67398
according to Ph. Eur. stray light testing
100
Certipur®
UV/Vis spectroscopy: suitable
environmentalpharmaceutical
15-25°C
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
参考物质_分析标准品_分析化学-默克生命科学
理化特性标准品_pH缓冲液参考物质-默克生命科学
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
USP
1614454
1.08158
Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N)
72586
亚硝酸根离子标准溶液
17766
DL-α-甘油磷酸盐 镁盐 水合物
PHR2209
姜黄素
563218