主要文件
1.08166
Supelco
UV-VIS标准品6:氧化钬溶液
according to Ph. Eur.
别名:
用于分光光度计的氧化钬UV-VIS波长校准溶胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
Agency
according to Ph. Eur.
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
应用
environmental
industrial qc
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
应用
UV-VIS标准品6:以氧化钬溶液为标准物质,按照欧洲药典(Ph.Eur.)第2.2.25章、美国药典(USP) 851和美国试验与材料学会(ASTM) e275检查分光光度计波长。
特点和优势
  • 它是氧化钬溶于高氯酸的40g /L溶液,包含141 g/L的HClO4
  • 方便地包装在10 mL玻璃安瓿中。每盒包括3个一次性安瓿
  • 置于玻璃安瓿中的稳定溶液
  • 符合ISO 17025认证
  • 可追溯至国家标准与技术研究所(NIST)和物理技术研究所(PTB)的标准参考物质
  • 包括分析证书(CoA)
  • 可靠和可重复的结果
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials