产品名称
四氢呋喃, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
蒸汽密度
2.5 (vs air)
质量水平
蒸汽压
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
技术
DNA amplification: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
蒸发残留物
≤10 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值(酸碱度)
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
转变温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色 ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
过氧化物(以 H₂O₂ 计): ≤ 0.005 %
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.005 %
该产物用 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)稳定。
同一性(IR):符合
颜色 ≤ 10 Hazen
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
过氧化物(以 H₂O₂ 计): ≤ 0.005 %
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.005 %
该产物用 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)稳定。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-6.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-21.2 °C - closed cup