Key Documents
1.07200
Supelco
二级标准缓冲物质 pH 4.005
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.005 (25°C) Certipur®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.25
品質等級
儲存溫度
15-25°C
一般說明
邻苯二甲酸氢钾认证二级标准参考缓冲溶液采用优质试剂和高纯水,通过重量法制备。其pH值采用铂氢电极差示电位法对照NIST & PTB认证一级参考物质测量而得。根据DIN 19268,采用5-点校准法对照DIN 19266标准认证的主要参考标准品对其pH值鉴定。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
本缓冲液可用于校准、检验和监测pH测量仪,并作为检验其他缓冲液的对照。
特點和優勢
  • 以100 mL防爆塑料瓶装液体形式提供
  • 已实行符合ISO指南31的详细稳定性研究
  • 产品标签包含订单号、商品描述、批号、有效期和安全数据等相关信息,符合 ISO 指南 31
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
分析報告
pH 值:4.005 - 4.011
有关完整数据,参见随附的证书
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2