Key Documents
1.07202
Supelco
二级标准缓冲物质 pH 6.863
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur®
别名:
pH 6.86 Certified Secondary Buffer Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.25
等級
certified reference material
品質等級
agency
complies with DIN 19266
產品線
Certipur®
成份
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate
pH值
6.86 (25 °C)
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证二级标准参考缓冲溶液(磷酸二氢钾/磷酸氢二钠)采用优质试剂和高纯度的溶解用水,通过重量法制备而成。其pH值采用铂氢电极差示电位法对照NIST & PTB认证一级参考物质测量而得。它使用5点校准方法(符合DIN 19268),并对照经过认证的主要参考标准(符合DIN 19266)进行鉴定。
请访问ISO证书和现场质量自我评估获取最新的认证证书。
http://www.sigma-aldrich.com网站下载您的证书,查看包括不确定性和有效期在内的认证值。
應用
本缓冲液可用于校准、验证和监测pH测量仪,并作为检测其他缓冲液的对照。
特點和優勢
  • 100 mL高密度塑料密封瓶包装
  • 已实行符合ISO指南31的详细稳定性研究
  • 产品标签所附相关信息包括符合ISO指南31要求的货号、产品描述、批号、有效期和安全数据
  • 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB一级认证参考物质
分析報告
pH 值:6.861 - 6.867
有关完整数据,参见随附的证书
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany