Key Documents
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
别名:
penta-Sodium triphosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na5O10P3
CAS号:
分子量:
367.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-838-7
NACRES:
SE.11
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
622 °C (decomposition)
密度
2.52 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI 密鑰
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
分析報告
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1