主要文件
1.06529
Supelco
聚磷酸钠
(Graham′s salt) EMPLURA®
别名:
聚磷酸钠, Graham′盐,偏磷酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NaPO3)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
233-782-9
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMPLURA®
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
浓度
≥68% ( P2O5, acidimetric)
pH值(酸碱度)
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
550 °C
溶解性
1000 g/L
密度
2.5 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1000 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.02%
痕量阳离子
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[P](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Na.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
AQMNWCRSESPIJM-UHFFFAOYSA-M
应用
  • 制备聚磷酸钠-壳聚糖多电解质包覆茶碱控释颗粒的新方法。:本文介绍了一种利用聚磷酸钠和壳聚糖的聚电解质复合物制备茶碱控释颗粒的新方法。这种方法可以通过改善药物释放曲线和患者依从性来显著影响药物制剂(Kawashima et al., 1985)。
分析说明
检测(酸量滴定,P₂O₅): ≥ 68 %
同一性:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.02 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.01 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1