106727
1.06727
别名:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
1 of 10
Sigma-Aldrich
656895
硫酸镍(II)
Supelco
1.06726
1.02556
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
1.00456
硝酸,65%
1.00334
氢氟酸48%
1.00317
盐酸
203890
硫酸镍(II) 七水合物
1.06717
氯化镍(II)六水合物
1.06498
氢氧化钠
1.06721
Nickel(II) nitrate hexahydrate
ACS reagent
300
EMSURE®
99.0-101.0% (complexometric)
crystals
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
≤0.005% Insoluble matter
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
650 g/L
2.07 g/cm3 at 20 °C
1000 kg/m3
chloride (Cl-): ≤0.001%
Ca: ≤0.005%Co: ≤0.002%Cu: ≤0.002%Fe: ≤0.001%K: ≤0.01%Mg: ≤0.005%Mn: ≤0.002%N: ≤0.001%Na: ≤0.03%Pb: ≤0.001%Zn: ≤0.002%
2-30°C
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
盐_实验室化学品_Suprapur高纯度盐-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Respiratory Tract
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
262277
氨基磺酸镍(II) 四水合物
229598
硫酸钴(II) 水合物
1.05941
硫酸锰(II)一水合物
31462
氯化镍(II) 六水合物
574988
硫酸镍(II)胺 六水合物
1.05886
硫酸镁 七水合物