主要文件
1.05110
Supelco
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
cryst. for analysis EMSURE®
别名:
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Potassium antimonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K[Sb(OH)6]
CAS号:
分子量:
262.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
235-387-7
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
形狀
solid
pH值
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解度
20 g/L
體積密度
1200 kg/m3
正離子痕跡
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
InChI 密鑰
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
分析報告
Identity: passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance): ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH): ≤ 0.1 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2