等级
for inorganic trace analysis
质量水平
方案
99.99%
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
1400‑1600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 磷酸铁净化:硫酸钠用于从化合物中去除杂质的方法。最近的一项研究集中于开发一种从磷酸铁中去除硫酸钠的技术,对于生产各种工业应用高纯度材料至关重要。该研究强调了硫酸钠在精炼化学过程和提高产品质量方面的作用(Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022)。
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.99 %
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.5 %
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
总氮(N): ≤ 5 ppm
Al(铝): ≤ 0.05 ppm
Ba(钡): ≤ 5.0 ppm
Bi(铋): ≤ 0.005 ppm
Ca(钙): ≤ 0.10 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.005 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.010 ppm
Cs(铯): ≤ 5 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.005 ppm
Fe(铁): ≤ 0.050 ppm
K(钾): ≤ 5 ppm
La(镧): ≤ 0.005 ppm
Li(锂): ≤ 0.1 ppm
Mg(镁): ≤ 0.05 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Ni(镍): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.005 ppm
Rb(铷): ≤ 1.0 ppm
Sc(钪): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.10 ppm
Tl(铊): ≤ 0.005 ppm
Y(钇): ≤ 0.005 ppm
Yb(镱): ≤ 0.005 ppm
Zn(锌): ≤ 0.020 ppm
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.5 %
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
总氮(N): ≤ 5 ppm
Al(铝): ≤ 0.05 ppm
Ba(钡): ≤ 5.0 ppm
Bi(铋): ≤ 0.005 ppm
Ca(钙): ≤ 0.10 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.005 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.010 ppm
Cs(铯): ≤ 5 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.005 ppm
Fe(铁): ≤ 0.050 ppm
K(钾): ≤ 5 ppm
La(镧): ≤ 0.005 ppm
Li(锂): ≤ 0.1 ppm
Mg(镁): ≤ 0.05 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Ni(镍): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.005 ppm
Rb(铷): ≤ 1.0 ppm
Sc(钪): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.10 ppm
Tl(铊): ≤ 0.005 ppm
Y(钇): ≤ 0.005 ppm
Yb(镱): ≤ 0.005 ppm
Zn(锌): ≤ 0.020 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1