106391
1.06391
别名:
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
1 of 10
Supelco
1.06392
无水碳酸钠
1.06498
氢氧化钠
1.06649
硫酸钠
1.06404
氯化钠
1.09001
Folin-Ciocalteu′s phenol reagent
1.06393
1.06329
碳酸氢钠,EMPROVE® ESSENTIAL,符合Ph Eur、BP、JP、USP、FCC、E 500标准
SAFC
1.06398
1.05033
氢氧化钾
Sigma-Aldrich
577782
碳酸钠 十水合物
reag. ISOreag. Ph. Eur.
300
EMSURE®
99-102% (acidimetric)
solid
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
210 g/L
1.44 g/cm3 at 20 °C
700‑900 kg/m3
chloride (Cl-): ≤0.0005%phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%sulfate (SO42-): ≤0.003%sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Al: ≤0.0005%As: ≤0.0002%Ca: ≤0.002%Fe: ≤0.0002%K: ≤0.005%Mg: ≤0.0002%N: ≤0.0005%heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
15-25°C
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
实验室化学品
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
盐_实验室化学品_Suprapur高纯度盐-默克生命科学
Warning
Eye Irrit. 2
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
1.00244
柠檬酸 一水合物
451614
56169
碳酸钠溶液
USP
1613757
S7795
S2127
791768
1.00063
醋酸(冰)100%