文件
1.05912
Millipore
一水麦芽糖
for biochemistry
别名:
一水麦芽糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
360.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-716-5
NACRES:
NA.79
品質等級
形狀
solid
pH值
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
125 °C (anhydrous)
溶解度
470.2 g/L
體積密度
320 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI 密鑰
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
一般說明
用于生物化学
應用
用于生物化学的麦芽糖一水合物。CAS 6363-53-7,pH 4.5 - 6.0(50 g/l,H₂O,20 °C)。
分析報告
纯度(HPLC)≥ 98.0 %鉴别(IR)符合比旋度 [α²0/D(10 %;水;以无水物计+135 - +139 °N(氮)≤ 0.1 %重金属(以Pb计)≤ 0.001 %Fe(铁)≤ 0.0005 %甲醇(HS-GC)≤ 3000 ppm残留溶剂3类(Ph Eur/ICH)≤ 0.5 %其他残留溶剂(Ph Eur/ICH)通过生产工艺排除葡萄糖(HPLC)≤ 0.5 %硫酸灰分≤ 0.1 %水5.0 - 5.5 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2