About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O2
CAS号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
200-745-3
NACRES:
NA.21
推荐产品
质量水平
表单
solid
效能
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
溶解性
38.2 g/L
堆积密度
430 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
组胺的前体,经组氨酸脱羧酶作用可生成组胺。
分析说明
含量测定(酸量滴定,以干物质计算):99.0-101.0 %
鉴别(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色细结晶性粉末或无色晶体
溶液外观(50 g/l;水):无色透明
比旋度(α 20/D,110 g/l,120 g/l盐酸,以干燥品计):+11.4 - +12.4
氯化物(Cl): ≤ 200 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 200 ppm
重金属(以Pb计): ≤ 10 ppm
As(砷): ≤ 5 ppm
Ca(钙): ≤ 10 ppm
Co(钴): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 5 ppm
K(钾): ≤ 5 ppm
Mg(镁): ≤ 5 ppm
Na(钠): ≤ 100 ppm
Zn(锌): ≤ 5 ppm
茚三酮阳性物质(LC)(任何茚三酮阳性杂质): ≤ 0.2 %
茚三酮阳性物质(LC)(铵(570 nm)): ≤ 0.02 %
茚三酮阳性物质(LC)(总杂质): ≤ 0.5 %
干燥失重(105 °C;3 h): ≤ 0.2 %
鉴别(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色细结晶性粉末或无色晶体
溶液外观(50 g/l;水):无色透明
比旋度(α 20/D,110 g/l,120 g/l盐酸,以干燥品计):+11.4 - +12.4
氯化物(Cl): ≤ 200 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 200 ppm
重金属(以Pb计): ≤ 10 ppm
As(砷): ≤ 5 ppm
Ca(钙): ≤ 10 ppm
Co(钴): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 5 ppm
K(钾): ≤ 5 ppm
Mg(镁): ≤ 5 ppm
Na(钠): ≤ 100 ppm
Zn(锌): ≤ 5 ppm
茚三酮阳性物质(LC)(任何茚三酮阳性杂质): ≤ 0.2 %
茚三酮阳性物质(LC)(铵(570 nm)): ≤ 0.02 %
茚三酮阳性物质(LC)(总杂质): ≤ 0.5 %
干燥失重(105 °C;3 h): ≤ 0.2 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1