主要文件
1.04074
Millipore
D- (+)-葡萄糖 一水合物
for biochemistry
别名:
葡萄糖 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6 · H2O
CAS号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-075-1
NACRES:
NA.79
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
500 °C
效力
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
體積密度
630 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): 52.5 - 53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1