Merck
D9559
Sigma-Aldrich
右旋糖 一水合物
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
别名:
D- (+)-葡萄糖 一水合物, 葡萄糖 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6 · H2O
CAS号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
corn
品質等級
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
化驗
97.5-102.0% anhydrous basis
形狀
powder
顏色
white
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一水右旋糖用于:
  • 电导率测量中介电泳缓冲液的成分
  • 大鼠腹腔葡萄糖耐量测试(IPGTT)
  • Dulbecco′s改良Eagle培养基(DMEM)的成分,用于培养成骨细胞
生化/生理作用
右旋糖或葡萄糖是脑细胞和肌肉细胞必需的代谢物。参与大多数途径,其含量水平可通过胰岛素素进行调节。右旋糖主要用于细胞培养,高浓度右旋糖有害,会减弱间充质干细胞增殖。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Glucose neurotoxicity
Tomlinson DR and Gardiner NJ
Nature Reviews. Neuroscience, 9(1), 36-36 (2008)
Analysis of the role of elution buffers on the separation capabilities of dielectrophoretic devices
Di Martino R, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 7, 162-167 (2016)
Genomes and phenomes of a population of outbred rats and its progenitors
Baud A, et al.
Scientific data, 1, 140011-140011 (2014)
High glucose concentration in cell culture medium does not acutely affect human mesenchymal stem cell growth factor production or proliferation
Weil BR, et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 296(6), R1735-R1743 (2009)
Investigating the effects of bone cement, cyanoacrylate glue and marine mussel adhesive protein from Mytilus edulis on human osteoblasts and fibroblasts in vitro
Benthien JP, et al.
Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger : Official Organ of the Anatomische Gesellschaft, 186(5-6), 561-566 (2004)