Key Documents
1.00857
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
硅酸盐(硅酸)测试, photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 100 tests
特定分析物
silicate
測量範圍
0.5-500 mg/L (Si)
1.1-1070 mg/L (SiO2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Molybdosilicate)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 1.1 - 1070 mg/l SiO₂ 0.5 - 500 mg/l Si Spectroquant®
该方法类似于APHA 4500-SiO2 C。
该Spectroquant®硅酸盐试剂测试可准确定量水样中的硝酸盐(硅酸)的含量。
应用的方法:在硫酸溶液中,硅酸盐离子与钼酸盐离子反应生成黄色杂多酸,用光度法测定。
该Spectroquant®试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1