主要文件
1.00765
Supelco
硼酸
99.9999 Suprapur®
别名:
原硼酸三氢过氧化硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3BO3
CAS号:
分子量:
61.83
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
233-139-2
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
蒸汽压
2.6 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99% (acidimetric)
99.9999%
表单
solid
效能
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值(酸碱度)
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
49.2 g/L
密度
1.489 g/cm3 at 23 °C
堆积密度
400‑600 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
痕量阳离子
Ag: ≤0.010 ppm
Al: ≤0.050 ppm
As: ≤0.050 ppm
Au: ≤0.020 ppm
Ba: ≤0.050 ppm
Be: ≤0.010 ppm
Ca: ≤0.050 ppm
Cd: ≤0.010 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.010 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
In: ≤0.020 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
N: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.050 ppm
Pb: ≤0.020 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.010 ppm
SMILES字符串
OB(O)O
储存温度
2-30°C
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Systematic development of immunohistochemistry protocol for large cryosections-specific to non-perfused fetal brain.:Pandurangan等开发研究非灌流胚胎大脑组织大冷冻切片的优化免疫组化实验方案,过程中用到硼酸。硼酸用作缓冲液组分以加强抗原修复和染色特异性,说明它的神经解剖研究意义(Pandurangan et al., 2024)。
  • Proteomic Analysis of Rat Duodenum Reveals the Modulatory Effect of Boron Supplementation on Immune Activity.:Zhao等通过大鼠十二指肠蛋白组学分析研究硼酸对免疫活性的影响。证明硼酸可调节免疫应答相关的蛋白表达,体现它的免疫学和营养生物化学应用潜力(Zhao et al., 2023)。
  • The impact of boron nutrient supply in mulberry (Morus alba) response to metabolomics, enzyme activities, and physiological parameters.:Zhang等研究硼酸对桑树的代谢特征、酶活和生理参数的影响。体现硼酸在植物营养和逆境响应中的作用,为农业化学和植物科学提供有价值数据(Zhang et al., 2023)。
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.9999 %
含量(酸度): ≥ 99.0 %
氯化物(Cl): ≤ 3 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.5 ppm
硅酸盐(SiO₂形式): ≤ 0.5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 5 ppm
Ag(银): ≤ 0.010 ppm
Al(铝): ≤ 0.050 ppm
As(砷): ≤ 0.050 ppm
Au(金): ≤ 0.020 ppm
Ba(钡): ≤ 0.050 ppm
Be(铍): ≤ 0.010 ppm
Ca(钙): ≤ 0.050 ppm
Cd(镉): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.010 ppm
Cr(铬): ≤ 0.010 ppm
Cu(铜): ≤ 0.010 ppm
Fe(铁): ≤ 0.050 ppm
Ga(镓): ≤ 0.050 ppm
In(铟): ≤ 0.020 ppm
K(钾): ≤ 0.10 ppm
Li(锂): ≤ 0.010 ppm
Mg(镁): ≤ 0.10 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Mo(钼): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 0.050 ppm
Ni(镍): ≤ 0.010 ppm
Pb(铅): ≤ 0.020 ppm
Pb(铅): ≤ 0.010 ppm
Tl(铊): ≤ 0.020 ppm
V(钒): ≤ 0.010 ppm
Zn(锌): ≤ 0.010 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6