所有图片(4)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO
CAS号:
分子量:
99.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
212-828-1
NACRES:
NA.22
方案:
≥99.7% (GC)
应用:
peptide synthesis
沸点:
202 °C/1013 hPa
蒸汽压:
0.32 hPa ( 20 °C)
推荐产品
产品名称
1-甲基-2-吡咯烷酮, for Peptide Synthesis
蒸汽压
0.32 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.7% (GC)
表单
liquid
自燃温度
245 °C
效能
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
pH值(酸碱度)
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
转变温度
flash point 91 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)是一种有机溶剂,适用于许多行业,包括石油化工、塑料、微电子,以及用于生产颜料、化妆品和药物。它在全球常被用作有机溶剂、中间体或表面活性剂,适合各种工业和消费品应用。NMP的独特特性,包括它与水和有机溶剂混合的能力,以及它的温度、极性和组成稳定性,使它成为萃取精馏中的重要溶剂。
应用
1-甲基-2-吡咯烷酮可作为多肽键形成反应的溶剂。
greener alternative product
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
其他客户在看
Vapor-Liquid Equilibrium Data for 1-Methyl-2-Pyrrolidone+(1-Butanol or 1-Hexene or Water) Binary Mixtures
Hirawan R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 59(5), 1643-1650 (2014)
Peptide synthesis beyond DMF: THF and ACN as excellent and friendlier alternatives
Jad YE, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(8), 2393-2398 (2018)