物種活性
hamster, mouse, rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ESR1(2099)
一般說明
该蛋白是与雌激素受体密切相关的核受体。该蛋白充当位点特异性转录调节剂,并且还显示出通过直接的蛋白-蛋白接触与雌激素和转录因子 TFIIB 相互作用。该蛋白的结合和调节活性已在包括乳铁蛋白、骨桥蛋白、中链酰基辅酶 A 脱氢酶(MCAD)和甲状腺激素受体基因在内的多种基因的调节中得到证实。在小鼠中,ERRα 在许多成年和胚胎组织(特别是在骨化开始时)以及几种成骨细胞系中表达。ERRα 经记载在小鼠的大脑、脊髓、垂体和心脏中表达。
雌激素相关受体 α 是与雌激素受体相关的核受体蛋白。 据报道,它与雌激素和类似的类固醇相互作用,并作为转录激活因子发挥作用。
特異性
识别雌激素相关受体 α。
免疫原
卵清蛋白偶联的合成肽,对应于与人雌激素受体相关的氨基酸 339-364 α
應用
抗雌激素相关受体抗体 α 是兔多克隆抗体,用于检测雌激素相关受体 α(也称为 ERRα),&已在 EMSA、IHC、IP & WB 中进行了测试。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对 HeLa 核提取物中的 RIPA 裂解液进行了常规评估。
標靶描述
53kda
外觀
在 30% 甘油,0.07M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.135M NaCl 和 0.035% 叠氮化钠作为防腐剂的溶液中的蛋白 A 纯化的兔 IgG。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
MiR-137 targets estrogen-related receptor alpha and impairs the proliferative and migratory capacity of breast cancer cells.
Testing null
Journal of molecular endocrinology, 19(3), 299-309 (1998-02-14)
Estrogen receptor-related orphan receptor alpha 1 is a member of the steroid/thyroid nuclear receptor superfamily. We have previously cloned the human estrogen receptor-related orphan receptor alpha 1 (hERR alpha 1) cDNA and demonstrated that it enhances estrogen responsiveness of the
International journal of molecular sciences, 25(1) (2024-01-11)
The salivary glands play a central role in the secretion of saliva, whose composition and volume affect oral and overall health. A lesser-explored dimension encompasses the possible changes in salivary gland proteomes in response to fluctuations in sex hormone levels.
A novel steroidal inhibitor of estrogen-related receptor alpha (ERRalpha).
Biochemical Pharmacology null
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 29(8), 1158-1167 (2019-07-25)
Background: Glycogen storage disease type Ia (GSD Ia), also known as von Gierke disease, is the most common glycogen storage disorder. It is caused by the deficiency of glucose-6-phosphatase, the enzyme that catalyzes the final step of gluconeogenesis and glycogenolysis.