無性繁殖
68-4, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ESR2(2100)
一般說明
与 Epitomics 公司合作生产
雌激素受体(ER)是配体激活的转录因子的类固醇/甲状腺激素受体超家族的成员。包括 ERα 和 ERβ 在内的雌激素受体含有 DNA 结合域和配体结合域,并且在调节生殖组织的正常功能中起关键作用。它们位于细胞核中,尽管一些雌激素受体与细胞表面膜结合,并且当细胞接触雌激素,它会被快速激活。研究表明, ERα 和 ERβ 可被各种配体差异激活。受体-配体相互作用触发一系列事件,包括与热激蛋白解离、受体二聚化、磷酸化以及激素激活受体与靶基因中特定调控元件的结合。有证据表明,尽管 ERα 和 ERβ 具有许多功能特征,但它们可能受不同机制的调节。
特異性
根据序列同源性预测与大鼠和小鼠发生交叉反应
识别长形式的雌激素受体 β,不检测雌激素受体 α。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人雌激素受体 β N 端一半的氨基酸 108-127。
應用
使用抗雌激素受体β抗体,克隆 68-4(兔单克隆抗体)检测雌激素受体β(也称为核受体亚家族 3 A 组 2 成员),经证明可用于 IP & WB。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对 MCF7 细胞的 RIPA 裂解液进行了常规评估
標靶描述
59kda
外觀
含 0.1M Tris-甘氨酸,0.15M NaCl 和 0.05% 叠氮化钠(pH 7.4)溶液中的蛋白 A 纯化的免疫球蛋白。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
MCF7 细胞提取物
MCF7 细胞提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
BMC cancer, 14, 733-733 (2014-10-02)
Estrogen receptor positive breast cancers have high recurrence rates despite tamoxifen therapy. Breast cancer stem/progenitor cells (BCSCs) initiate tumors, but expression of estrogen (ER) or progesterone receptors (PR) and response to tamoxifen is unknown. Interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) may
Endocrinology, 161(4) (2020-03-07)
Over the entire reproductive lifespan in mammals, a fixed number of primordial follicles serve as the source of mature oocytes. Uncontrolled and excessive activation of primordial follicles can lead to depletion of the ovarian reserve. We observed that disruption of
Up-regulation of estrogen receptor-beta expression during osteogenic differentiation of human periodontal ligament cells.
Journal of Periodontal Research null
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 30(8), 2429-2438 (2023-02-15)
Endometriosis (ENDO) is a chronic estrogen-dependent gynecological condition that affects reproductive-age women, causing pelvic pain, infertility, and increased risk for ovarian cancer. Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease with significant morbidity and mortality and rising incidence worldwide. The occurrence
Estrogen and cytochrome P450 1B1 contribute to both early- and late-stage head and neck carcinogenesis.
Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.) null