04-820
抗雌激素受体α抗体,克隆60C,兔单克隆
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
别名:
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
60C, monoclonal
种属反应性
rat, pig, mouse, human, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
一般描述
雌激素受体(ER)属于核受体家族,它包含一个配体结合域,该蛋白质只有与激素结合之后才会呈现有活性的状态。已知有两个 ER,即 ERα(传统上称为 ER)和 ERβ,在 ERα 之后很久才描述。活化的雌激素受体是一种 DNA 结合蛋白,能够诱导基因表达的多种变化。人们相信雌激素受体在一部分激素依赖性人乳腺癌的生长和发育中起重要作用。ERβ 在前列腺、卵巢和其他生殖器官中表达。尽管其类固醇特异性与 ERα 的类固醇特异性非常相似,但调节 ERβ 转录活性的分子机制与调节 ERα 的分子机制可能并不相同。
特异性
根据序列同源性,预测与大鼠、小鼠、牛和猪发生交叉反应。
识别雌激素受体 α。 与雌激素受体 β 无交叉反应。
免疫原
与人雌激素受体α的氨基酸 13-32(C-ALLHQIQGNELEPLNRPQLK)相对应的 KLH 偶联的合成肽。 免疫序列在大鼠和小鼠中是相同的,在牛和猪中具有 19/20 相同的氨基酸。
表位:N 端
应用
免疫沉淀:
4-10 μL 的该克隆的先前批次从 1 mg MCF-7 RIPA 裂解液中免疫沉淀了 雌激素受体α。
4-10 μL 的该克隆的先前批次从 1 mg MCF-7 RIPA 裂解液中免疫沉淀了 雌激素受体α。
抗雌激素受体α抗体,克隆 60C 是抗雌激素受体的抗体α,可用于 WB & IP。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹分析进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以 1:2,000 的稀释度使用 MCF-7 裂解液,通过 SDS-PAGE,并转移到 PVDF(Immobilon-P)检测到 ERα。
蛋白质印迹分析:
该批次以 1:2,000 的稀释度使用 MCF-7 裂解液,通过 SDS-PAGE,并转移到 PVDF(Immobilon-P)检测到 ERα。
目标描述
66kda
联系
替代:05-820
外形
未纯化
用 0.05% 叠氮化钠培养上清液。
储存及稳定性
自收到之日起,在-20°C 条件下可稳定保存 1 年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Victoria L Nutsch et al.
Hormones and behavior, 96, 4-12 (2017-09-09)
Testosterone is the main circulating steroid hormone in males, and acts to facilitate sexual behavior via both reduction to dihydrotestosterone (DHT) and aromatization to estradiol. The mPOA is a key site involved in mediating actions of androgens and estrogens in
Defining estrogenic mechanisms of bisphenol A analogs through high throughput microscopy-based contextual assays.
Stossi, F; Bolt, MJ; Ashcroft, FJ; Lamerdin, JE; Melnick, JS; Powell, RT; Dandekar et al.
Chemistry & Biology null
Florent Morfoisse et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(6), 1346-1357 (2018-04-14)
Estrogens exert beneficial effect on the blood vascular system. However, their role on the lymphatic system has been poorly investigated. We studied the protective effect of the 17β estradiol-the most potent endogenous estrogen-in lymphedema-a lymphatic dysfunction, which results in a
Coralie Poulard et al.
EMBO molecular medicine, 4(11), 1200-1213 (2012-10-16)
Oestrogen receptors can mediate rapid activation of cytoplasmic signalling cascades by recruiting Src and PI3K. However, the involvement of this pathway in breast cancer remains poorly defined. We have previously shown that methylation of ERα is required for the formation
Igor Bado et al.
Breast cancer research : BCR, 19(1), 79-79 (2017-07-05)
Upregulation of estrogen receptor beta (ERβ) in breast cancer cells is associated with epithelial maintenance, decreased proliferation and invasion, and a reduction in the expression of the receptor has been observed in invasive breast tumors. However, proof of an association