05-480
抗-Eck/EphA2抗体,克隆D7
clone D7, Upstate®, from mouse
别名:
EPH receptor A2, Epithelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ECK, ephrin receptor EphA2, epithelial cell receptor protein tyrosine kinase, protein tyrosine kinase, receptor protein tyrosine kinase regulated by p53 and E2F-1
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
D7, monoclonal
种属反应性
mouse, canine, human, rat, bovine
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Epha2(512798)
human ... EPHA2(1969)
一般描述
EPH和EPH相关受体与介导发育事件有关,特别是在神经系统中。EPH亚家族中的受体通常具有单个激酶结构域和一个包含富含Cys的结构域和2个III型纤连蛋白重复序列的细胞外区域。根据其胞外域序列的相似性及其与ephrin-A和ephrin-B配体结合的亲和力,将ephrin受体分为两组。
蛋白激酶是将磷酸基团从磷酸供体(通常是ATP的g磷酸)转移到底物蛋白中的受体氨基酸上的酶。通过这种基本机制,蛋白激酶介导真核细胞中的大多数信号转导,调节细胞代谢,转录,细胞周期进程,细胞骨架重排和细胞运动,凋亡和分化。
蛋白激酶是将磷酸基团从磷酸供体(通常是ATP的g磷酸)转移到底物蛋白中的受体氨基酸上的酶。通过这种基本机制,蛋白激酶介导真核细胞中的大多数信号转导,调节细胞代谢,转录,细胞周期进程,细胞骨架重排和细胞运动,凋亡和分化。
特异性
该抗体识别上皮细胞激酶(ECK/EphA2),Mr 140 kDa
免疫原
通过纯化含磷酸酪氨酸的蛋白质分离的天然蛋白质。 克隆D7。
应用
研究子类别
生长锥细胞 & 轴突导向
生长锥细胞 & 轴突导向
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白激酶测定:
据报道,该抗体的先前批次已用于使用Mn-PIPES反应缓冲液的免疫沉淀自磷酸化测定(Romer, L., 1994)。
免疫沉淀:
据报道,该抗体的先前批次可从500 µg人乳腺上皮细胞系中免疫沉淀Eck,该细胞系已在含1%Triton X-100的TBS中裂解。每次反应使用1-4 µg。
免疫细胞化学:
据报道,该抗体的先前批次可对人、小鼠和大鼠的上皮细胞进行免疫染色,该上皮细胞用3.7%甲醛溶液固定,并用0.5%Triton X-100的TBS渗透。
据报道,该抗体的先前批次已用于使用Mn-PIPES反应缓冲液的免疫沉淀自磷酸化测定(Romer, L., 1994)。
免疫沉淀:
据报道,该抗体的先前批次可从500 µg人乳腺上皮细胞系中免疫沉淀Eck,该细胞系已在含1%Triton X-100的TBS中裂解。每次反应使用1-4 µg。
免疫细胞化学:
据报道,该抗体的先前批次可对人、小鼠和大鼠的上皮细胞进行免疫染色,该上皮细胞用3.7%甲醛溶液固定,并用0.5%Triton X-100的TBS渗透。
该抗Eck/EphA2抗体,克隆D7已验证可用于IC、IP、EA、WB中,以检测Eck/EphA2。
质量
通过免疫印迹对来自人A431、包皮成纤维细胞、鼠3T3/A31或大鼠L6细胞的RIPA裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL的该批次在来自人A431的RIPA裂解液中以及先前来自包皮成纤维细胞,鼠3T3/A31和大鼠L6细胞的RIPA裂解液中检测到Eck。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL的该批次在来自人A431的RIPA裂解液中以及先前来自包皮成纤维细胞,鼠3T3/A31和大鼠L6细胞的RIPA裂解液中检测到Eck。
目标描述
140 kDa
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.2 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Tyrosine kinase activity, cytoskeletal organization, and motility in human vascular endothelial cells.
Romer, L H, et al.
Molecular Biology of the Cell, 5, 349-361 (1994)
Antibody targeting of the EphA2 tyrosine kinase inhibits malignant cell behavior.
Carles-Kinch, Kelly, et al.
Cancer Research, 62, 2840-2847 (2002)
Identification of tyrosine phosphorylated adhesion proteins in human cancer cells.
Kinch, M S, et al.
Hybridoma, 17, 227-235 (1998)
A R Hess et al.
Cancer research, 61(8), 3250-3255 (2001-04-20)
During embryogenesis, blood vessels are formed initially by the process of vasculogenesis, the in situ differentiation of mesenchymal cells into endothelial cells, which form a primitive, patterned vasculogenic network. This is followed by angiogenesis, the sprouting of new vessels from
Thomas Neill et al.
The Journal of cell biology, 215(5), 687-703 (2016-12-03)
Although the growth factor progranulin was discovered more than two decades ago, the functional receptor remains elusive. Here, we discovered that EphA2, a member of the large family of Ephrin receptor tyrosine kinases, is a functional signaling receptor for progranulin.