Merck
所有图片(5)
Key Documents
05-1249
Sigma-Aldrich
抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(克隆CMA307)
clone CMA307, from mouse
别名:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CMA307, monoclonal
物種活性
vertebrates, human
技術
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白在在翻译后高度修饰,组蛋白H3是五种组蛋白中修饰最广泛的。组蛋白H3序列突变体和可变修饰状态在基因的动态和长期调节中起一定作。组蛋白H3的二和三甲基化是基因沉默标记,脱甲基酶基因Jmjd1a 和 Jmjd2c去除这些标记后导致基因激活。
特異性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种交叉反应。
该抗体可识别在Lys9处二甲基化的组蛋白H3。Ser10的磷酸化干扰抗体与二甲基Lys9.的结合。
免疫原
对应于人组蛋白H3的1-19位氨基酸的合成肽,在Lys9上二甲基化,与KLH偶联。
表位:二甲基Lys9
應用
使用在WB、ELISA、ICC、IP、Mplex 中验证的抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(克隆CMA307,小鼠多克隆抗体)检测二甲基组蛋白H3(Lys9),也称为H3K9me2、组蛋白H3(二甲基K9)。
染色质免疫沉淀:
使用2 µg正常小鼠IgG或抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(克隆CMA307)和Magna ChIP g(货号17-611)试剂盒,对以HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 106细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物B球蛋白通过qPCR验证了二甲基组蛋白H3(Lys9)相关DNA片段的成功免疫沉淀。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna G ChIP(货号17-409)或EZ-ChIP(货号17-371)实验方案。
斑点印迹分析:使用抗二甲基H3(Lys9)(克隆CMA307,货号05-1249,浓度为2.0ug/m,稀释度为1:500)探测含有具有各种修饰的组蛋白肽的AbSurance组蛋白H3抗体特异性阵列(货号16-667)和AbSurance组蛋白H2A、H2B、H4抗体特异性阵列(货号16-665)。 使用与HRP偶联的驴抗小鼠IgG和化学发光检测系统可视化蛋白质。
ELISA:
外部实验室已证明该抗体适用于ELISA。 Kimura, H., et al. (2008).Cell Struct.Funct. 33:61-73。
免疫细胞化学:
外部实验室已证明该抗体适用于免疫细胞化学(Kimura, 2008).
免疫沉淀:
外部实验室已证明该抗体适用免疫沉淀(Kimura, 2008)。
多路复用:
该抗体可通过Luminex测定特异性识别Lys9上二甲基化的组蛋白H3。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
蛋白质印迹分析:该批次的1:10,000稀释液在HeLa酸提取物中检测到二甲基组蛋白H3。
標靶描述
~17 kDa
聯結
替代:04-791
外觀
在含0.05%叠氮化钠的PBS中κ的小鼠单克隆IgG上清液。
形式:纯化
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa 酸提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
John R Horton et al.
The Journal of biological chemistry, 299(2), 102862-102862 (2023-01-04)
The N-terminal half of PHF2 harbors both a plant homeodomain (PHD) and a Jumonji domain. The PHD recognizes both histone H3 trimethylated at lysine 4 and methylated nonhistone proteins including vaccinia-related kinase 1 (VRK1). The Jumonji domain erases the repressive
Nicole I Bieberstein et al.
Scientific reports, 6, 29961-29961 (2016-07-22)
In search for the function of local chromatin environment on pre-mRNA processing we established a new tool, which allows for the modification of chromatin using a targeted approach. Using Transcription Activator-Like Effector domains fused to histone modifying enzymes (TALE-HME), we
Transcriptional activation of transposable elements in mouse zygotes is independent of Tet3-mediated 5-methylcytosine oxidation.
Inoue, A; Matoba, S; Zhang, Y
Cell research null
Differential H3K4 methylation identifies developmentally poised hematopoietic genes.
Orford, Keith, et al.
Developmental Cell, 14, 798-809 (2008)
Xin Lin et al.
Plant methods, 8(1), 48-48 (2012-12-12)
In this report we describe a chromatin immunoprecipitation (ChIP) protocol for two fully sequenced model diatom species Phaeodactylum tricornutum and Thalassiosira pseudonana. This protocol allows the extraction of satisfactory amounts of chromatin and gives reproducible results. We coupled the ChIP