Key Documents
07-212
Sigma-Aldrich
抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
甲基化组蛋白H3(Lys9)。通过使用甲基化和未甲基化肽的肽抑制试验证明了特异性。与三甲基化Lys27组蛋白H3发生轻微交叉反应性。
预期与裂殖酵母和鸡有交叉反应。
免疫原
对应于组蛋白H3的氨基酸6-13(TAR[二甲基-K]STGG-C)的KLH缀合的合成肽,其中C添加到C末端进行缀合。免疫序列从四膜虫到人是保守的。
表位:氨基酸6-13
應用
不建议用于ChIP。
抗二甲基化组蛋白H3(Lys9)抗体是一种兔多克隆抗体,用于检测二甲基化组蛋白H3(Lys9)(也称为H3K9me2,组蛋白H3(二甲基K9))&已在ICC & WB中得到验证。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物和重组组蛋白H3
(目录号14-411)进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg HeLa酸提取物中检测到二甲基化组蛋白H3,但在重组组蛋白H3上未检测到。
標靶描述
17 kDa
外觀
免疫亲和层析
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.2 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl,0.05%叠氮化钠的缓冲液中,然后添加甘油至30%的溶液中。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
HeLa、NIH/3T3或COS细胞提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Epigenetic silencing of the immunoglobulin heavy-chain gene in classical Hodgkin lymphoma-derived cell lines contributes to the loss of immunoglobulin expression.
Ushmorov, A; Ritz, O; Hummel, M; Leithauser, F; Moller, P; Stein, H; Wirth, T
Blood null
Regulation of histone H3 lysine 9 methylation in oocytes and early pre-implantation embryos.
Liu, H; Kim, JM; Aoki, F
Development null
DNA methylation controls histone H3 lysine 9 methylation and heterochromatin assembly in Arabidopsis
Soppe, Wim J J, et al
The Embo Journal, 21, 6549-6559 (2002)
Xue-Shan Ma et al.
Scientific reports, 5, 17924-17924 (2015-12-08)
H3K9 methylation is an important histone modification that is correlated with gene transcription repression. The asymmetric H3K9 dimethylation (H3K9me2) pattern between paternal and maternal genomes is generated soon after fertilization. In the present study, we carefully determined the dynamics of
Changes in 5S rDNA chromatin organization and transcription during heterochromatin establishment in Arabidopsis.
Mathieu, O; Jasencakova, Z; Vaillant, I; Gendrel, AV; Colot, V; Schubert, I; Tourmente, S
Plant Cell null