Merck
所有图片(4)
Key Documents
05-1249-S
Sigma-Aldrich
抗-二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体,克隆CMA307,试用装
clone CMA307, from mouse
别名:
H3K9me2, Histone H3 (dimethyl K9), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CMA307, monoclonal
物種活性
vertebrates, human
技術
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白在在翻译后高度修饰,组蛋白H3是五种组蛋白中修饰最广泛的。组蛋白H3序列突变体和可变修饰状态在基因的动态和长期调节中起一定作。 组蛋白H3的二和三甲基化是基因沉默标记,脱甲基酶基因Jmjd1a 和 Jmjd2c去除这些标记后导致基因激活。
特異性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种交叉反应。
该抗体可识别在Lys9.处二甲基化的组蛋白H3。Ser10的磷酸化干扰抗体与二甲基Lys9.的结合。
免疫原
对应于人组蛋白H3的1-19位氨基酸的合成肽,在Lys9上二甲基化,与KLH偶联。
表位:二甲基Lys9
應用
使用在WB、ELISA、ICC、IP、Mplex 中验证的抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(克隆CMA307,小鼠多克隆抗体)检测二甲基组蛋白H3(Lys9),也称为H3K9me2、组蛋白H3(二甲基K9)。
染色质免疫沉淀:
使用2 µg正常小鼠IgG或抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(克隆 CMA307)和Magna ChIP g(货号17-611)试剂盒,对以HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 106细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物B球蛋白通过qPCR验证了二甲基组蛋白H3(Lys9)相关DNA片段的成功免疫沉淀。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna G ChIP(目录号17-409)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
斑点印迹分析:用抗二甲基H3(Lys9)(克隆CMA307,货号05-1249-S,浓度为2.0ug/mL ,稀释度为1:500)探测含有具有各种修饰的组蛋白肽的AbSurance组蛋白H3抗体特异性阵列(货号16-667)和AbSurance组蛋白H2A、H2B、H4抗体特异性阵列(货号16-665)。 使用与HRP偶联的驴抗小鼠IgG和化学发光检测系统可视化蛋白质。
ELISA:
外部实验室已证明该抗体适用于ELISA。 Kimura, H., et al. (2008).Cell Struct.Funct. 33: 61-73。
免疫细胞化学:
外部实验室已证明该抗体适用于免疫细胞化学(Kimura, 2008)。
免疫沉淀:
外部实验室已证明该抗体适用于免疫沉淀。
多路复用:
该抗体可通过Luminex测定特异性识别Lys9上二甲基化的组蛋白H3。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
蛋白质印迹分析:该批次的1:10,000稀释液在HeLa酸提取物中检测到二甲基组蛋白H3。
標靶描述
~17 kDa
外觀
形式:纯化
溶于含0.05%叠氮化钠的PBS的纯化小鼠单克隆IgG1κ上清液。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa 酸提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2