Merck
S-047
Supelco
3种大麻素混标 溶液
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
合成大麻素混合液3
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
表单
liquid
特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
浓度
100 μg/mL each component in acetonitrile
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
forensics and toxicology
包装形式
multi-component solution
储存温度
−20°C
一般描述
经过认证的Spice 大麻素 RCS-4、RCS-8、JWH-015、JWH-203、JWH-210 和 AM2233 的多组分混合溶液。该混合物适合用作通过 GC/MS 或 LC/MS 进行的 Spice 大麻素测试方法中校准物和对照品的起始材料,用于尿液药物测试、法医分析和临床毒理学应用。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F
闪点(°C)
2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)