Merck
P-122
Supelco
泼尼松 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26O5
CAS号:
分子量:
358.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in acetonitrile
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-48 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
基因信息
human ... NR3C1(2908)
一般描述
用于基于质谱的临床测试应用中校准或鉴定生物样品中泼尼松的校准标准品和质控品,包括治疗药物监测、内分泌学、癌症治疗和确认继发性肾上腺功能不全的原因。泼尼松是一种合成的皮质类固醇药物,用于治疗多种炎症性疾病和病症。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)