Merck
N-036
Supelco
盐酸去甲氯胺酮标准液 盐酸盐 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15Cl2NO
CAS号:
分子量:
260.16
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15;/h1-2,5-6H,3-4,7-8,14H2;1H
InChI 密鑰
CLPOJGPBUGCUKT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
去甲氯胺酮是氯胺酮的主要尿代谢产物。该认证的Snap-N-Spike® 溶液适用于许多GC/MS或LC/MS应用,例如法医分析、尿液药物测试、临床毒理学以及临床或诊断测试。氯胺酮,以Ketanest®、Ketaset® 和Ketalar®名称出售,是一种NMDA受体拮抗剂,可用于诱导和维持人和兽医学中的全身麻醉。这种药物由于其强力的致幻和解离特性,经常在俱乐部、狂欢派对或聚会上被滥用,并且被一些医生开列为抑郁症的非处方疗法。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)