About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16ClNO
CAS号:
分子量:
237.73
Beilstein:
1880741
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ketamine
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
InChI 密鑰
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N